Learn More
Hirschmann™ Aparatos de titración graduados Dr. Schilling de color azul con frasco de LDPE
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas automáticas Hirschmann Instruments™, conforme al diseño del Dr. Schilling, están disponibles en una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
Marca: Hirschmann™ 3600172
Detalles adicionales : Peso : 0.36900kg
Descripción
- Con tira Schellbach
- Graduación azul
- Bureta de flujo rápido
Especificaciones
25 ml | |
0,1 ml | |
Azul | |
Bureta Schilling |
Vidrio | |
Frascos de LDPE | |
±0,1 ml | |
Certificado DKD |