Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de ácido clorhídrico
Marca:  Dräger™ 6728181
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10788914
  • 92.95€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
23-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
Especificaciones
Especificaciones
Safety
15 mg/l
5 min/30 s
10
Ácido hidroclórico 50/a
De 50 a 5000 ppm
1/10
De 10° a 50 °C