Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Disulfuro de carbono
Tubos del detector
204.00€ - 550.00€
Especificaciones
Componentes medidos | Disulfuro de carbono |
---|---|
Rango de humedad | Menos de 30 mg/l |
Cantidad | 10 |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Componentes medidos | Intervalo de medición | Tiempo de respuesta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Componentes medidos | Intervalo de medición | Tiempo de respuesta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10603771
|
Dräger™
8101891 |
Disulfuro de carbono 3/a | Disulfuro de carbono | De 3 a 95 | 2 min |
550.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10415633
|
Dräger™
CH23201 |
Disulfuro de carbono 30/a | Disulfuro de carbono | De 0,1 a 10 mg/l | 1 min |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Especificaciones
Disulfuro de carbono | |
10 | |
De 0 °C a 40 °C |
Menos de 30 mg/l | |
De 32° a 104 °F |