Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Monóxido de carbono
Tubos del detector
Marca: Dräger™ CH20601
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.03000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Detector tubes
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Monóxido de carbono | |
De 10 a 3000 | |
10 | |
De 32° a 122 °F | |
Monóxido de carbono 5/c2 |
50 mg/l | |
1 | |
20 s | |
De 0 °C a 50 °C |
Seguridad y manipulación
- draeger gas detector tubes carbon monoxide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.