Learn More
Dräger™ Chips CMS: Hidrocarburos de petróleo
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Marca:  Dräger™ 6406200
Detalles adicionales : Peso : 0.02880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10446301
  • 332.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
De 700 a 1100 hpa
De 1 a 30 mg/l
De 150 a 330 s
De 0 °C a 40 °C
Chip CMS de hidrocarburos de petróleo
De 20 a 500
De 32° a 104 °F