Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammonia
Suitable for 10 measurements of one gas
Marca:  Dräger™ 6406020
Detalles adicionales : Peso : 0.02880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10436301
  • 76.45€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
 Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Especificación
Especificación
700 to 1100hpa
10 to 150
Ammonia CMS™ chip
1 to 40mg/L
15 to 50 sec.
0° to 40°C
Videos