Learn More
DPH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno DPH2
Concentración 0.17 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16830054
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12367-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16820054
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12367-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody works well in WB, IP, IHC and IF application.
This gene is one of two human genes similar to the yeast gene dph2. The yeast gene was identified by its ability to complement a diphthamide mutant strain, and thus probably functions in diphthamide biosynthesis. Diphthamide is a post-translationally modified histidine residue present in elongation factor 2 (EF2) that is the target of diphtheria toxin ADP-ribosylation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
DPH2
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9BQC3, Q9CR25
1802, 67728
DPH2 Fusion Protein Ag3042
Primary
-20°C
DPH2
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DPH2, DPH2 homolog, DPH2 homolog (S. cerevisiae), DPH2 like 2, DPH2L2, HsDph2
DPH2
IgG
Antigen Affinity Chromatography