Learn More
Dowex AG 50W-X8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Dowex AG 50W-X8 |
| CAS | 11119-67-8 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8 |