Learn More
Dowex™ 50X4-400, ion-exchange resin, ACROS Organics™
68.80€ - 935.90€
CAS 11113-61-4
Número MDL MFCD00132725
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10696242 SDS Ver documentos Acros Organics
203051000
100g Plastic Bottle 68.80€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
10606252 SDS Ver documentos Acros Organics
203055000
500g Plastic Bottle 228.20€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
10338613 SDS Ver documentos Acros Organics
203050025
2.5kg Plastic bottle 935.90€
2.50 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
11113-61-4
MFCD00132725
Especificaciones
Dowex™ 50WX4
Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
MFCD00132725
H form: 64 to 72%
Beads
11113-61-4
Plastic Bottle
wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
100g
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1