Learn More
Dowex™ 50X4-400, ion-exchange resin, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 203055000
Detalles adicionales : CAS : 11113-61-4 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606252
  • 228.20€ / 500 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
11113-61-4
MFCD00132725
Especificaciones
Dowex™ 50WX4
Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
MFCD00132725
H form: 64 to 72%
Beads
11113-61-4
Plastic Bottle
wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
500g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos