Learn More
Dowex™ 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046312
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
11119-67-8
MFCD00132726
11119-67-8
MFCD00132726
Dowex™ 50WX8 200-400 (H) is used in separation medium for TLC and LPLC. It is also used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N Sulfuricacid when exhausted, is used as catalyst and in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex« 50WX8 200-400 (H) se utiliza en el medio de separación para TLC y LPLC. También se utiliza como resina separadora y se puede regenerar con ácido sulfúrico de 0,25 N cuando se agota, se utiliza como catalizador y en muestras de fracción sobrenadante desionizante para cromatografía de papel.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8 200-400 (H)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dowex 50WX8