missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dowex™ 50WX2 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046321
34.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12612-37-2
MFCD00132722
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12612-37-2
MFCD00132722

Dowex™ 50WX2 200-400 (H) is used as a catalyst for selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols and for selective monoesterification of dicarboxylic acids. It is also used to remove calcium from aqueous samples.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) se utiliza como catalizador para la monotetrahidropiranilación selectiva de dioles simétricos y para la monoesterificación selectiva de ácidos dicarboxílicos. También se utiliza para eliminar el calcio de las muestras acuosas.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX2 200-400 (H)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'