Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509856
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
9085-42-1
C29H34ClN
432.05
MFCD00132715
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
9085-42-1
C29H34ClN
432.05
MFCD00132715
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X2
Forma física Gránulos
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua 65 to 75% (Cl form)
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro