Learn More
Dowex™ 1X2, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 202955000
Detalles adicionales : CAS : 9085-42-1 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432591
  • 401.10€ / 500 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ion exchange resin
Especificación
9085-42-1
432.048
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride
C29H34ClN
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
16212807
C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C.C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C1)C=C.[Cl-]
Especificación
Dowex™ 1X2
9085-42-1
C29H34ClN
01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Solubility in water: insoluble.
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride
16212807
Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 10% max., through 80 mesh: 10% max
Plastic bottle
65 to 75% (Cl form)
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
500g
C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C.C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C1)C=C.[Cl-]
432.048
Beads
Videos
SDS Documentación