Learn More
Liveo™ Tubos de laboratorio de silicona
Tubos de elastómero de silicona translúcidos y flexibles
en la oferta
Specifications
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Material | Silicone |
Longitud global (imperial) | 50 ft. |
Longitud global (métrico) | 15.3 m |
Para utilizar con | Peristaltic Pumps |
Description
Tubos de elastómero de silicona translúcidos y flexibles
- Curado en platino para proporcionar una alta pureza para extraíbles bajas
- No contiene ftalatos ni plastificadores
- Se limpia fácilmente y no da sabor ni olor
- Excelente resistencia al desgarro y a disolventes y productos químicos
- No pirógeno; resistente a bacterias, hongos y productos químicos
- Tamaños de microcalibre disponibles
- Intervalo de temperatura de trabajo de -54 °C a +249 °C
- Esterilizable en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma y óxido de etileno
- La dureza del durómetro es Shore A, 53 para 11-189-14 y 11-189-15A a -15K; Shore A, 51 para 11-189-15L a -15V y 11-189-13A a -13D.
- Tanto los elastómeros como los tubos acabados se fabrican con buenas prácticas de fabricación en una instalación certificada ISO 9001 registrada por la FDA
No está diseñado para su uso en implantación humana; en o junto con cirugía cosmética, anticoncepción, reproducción, obstetricia y ginecología; o en dispositivos de peso o carga.
Diseñado especialmente para aplicaciones que requieren procesamiento de líquidos, separación y filtración, como la fabricación de fármacos, el suministro de oxígeno en procesos de producción; y análisis químicos, farmacéuticos y ambientales.También es adecuado para el uso de bombas peristálticas
Order Info
En paquete que contiene bobina de 15,2 m; envasado en bolsas de polietileno selladas.
Compliance
Los elastómeros cumplen o superan los requisitos de la prueba de plásticos USP Clase VI.
†Dimensiones poco comunes propocionadas en forma decimal.
Specifications
Autoclavable | |
50 ft. | |
Peristaltic Pumps | |
-65.2°F | |
Translucent | |
249°C |
Silicone | |
15.3 m | |
Fluid processing, separation and filtration such as drug manufacturing, oxygen delivery in production processes and chemical, pharmaceutical and environmental analyses | |
-54°C | |
480°F |