Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Dow Corning™ Pharma-80
Ideal para aplicaciones de procesamiento de líquidos de alta presión, farmacéuticas, biotecnológicas y ultrapuras
Marca:  Cole-Parmer™ 96109-01
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15417863
  • 422.00€ / cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
  • Tubo de silicona semitransparente curado con platino de 80 durómetros.
  • Perfil extraíble muy bajo.
  • No contiene ftalatos, plastificadores, látex u otros aditivos orgánicos.
  • Los tubos farmacéuticos son hidrófobos y permanecen flexibles y resistentes durante una larga vida útil.
  • Dow Corning mantiene una trazabilidad completa desde los tubos de sílice hasta los de silicona.
  • El elastómero supera las directrices de prueba para los plásticos clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Los tubos cumplen la normativa de la FDA, así como los requisitos de los estándares sanitarios 3A y de la Farmacopea europea (EP).
  • Producido de acuerdo con los principios de la industria farmacéutica a granel (BP) y de las GMP.
  • Intervalo de temperatura:De -51 a +232 °C
Especificaciones
Especificaciones
3 A; ADCF; Farmacopea europea; sin ftalatos; USP; FDA; NSF-61; sin DEHP; NSF-51
Esterilizable en autoclave
4,8 mm
8,0 mm
15,2 m
-60 °F
15,24 m (50 pies)/pack
Translúcido
460 °F
Semi-transparent platinum-cured silicone tubing with a very low extractable profile; it contains no phthalates, plasticizers, latex or other organic additives. Pharma tubing is hydrophobic, and remains flexible and resilient for long service life. Dow Corning maintains complete traceability from silicone to silicone tubing. Durometer, shore A rating of 75.
0,189 in
PharmaPure
50 ft
Farmacéutica, biotecnología y procesamiento de fluidos ultrapuros.
de -51 °C
Autoclave, óxido de etileno o gamma
249 psi
de 237 °C