Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
209.00€ - 256.00€
Especificaciones
Incluye | Asa y tapa |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Anchura (métrico) | 278 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12407020
|
Tenak™
TE29420 |
560 x 278 x 170 mm |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12487020
|
Tenak™
TE29462 |
680 x 278 x 325 mm |
256.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Double trays are a rack with two drawers including a lid with a handle on the front
- Double trays will fit into any freezer
- Constructed of stainless steel
Especificaciones
Asa y tapa | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
278 mm |