Description
- Double trays are a rack with two drawers including a lid with a handle on the front
- Double trays will fit into any freezer
- Constructed of stainless steel
Spécification
Spécification
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Upright Freezers |
| Dimensions (L x W x H) | 680 x 278 x 325 mm |
| Includes | Handle and Lid |
| Width (Metric) | 278 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?