Learn More
Cole-Parmer™ Carcasa de filtro de agua fría con doble extremo abierto
Simplifique los cambios de cartucho con estas carcasas de filtro. Las carcasas de filtro de agua fría con doble extremo abierto incluyen tapones de rosca para facilitar los cambios de filtro y pueden resistir hasta 100,000 pulsos de 0 a 150 psi a un intervalo de 12 a 20 pulsos/minuto.
60.90€ - 189.00€
Especificaciones
Caudal De 1 a 10 GPM
Tamaño del filtro 10 pulg
Para utilizar con (aplicación) Acepta todos los cartuchos tipo DOE.
Conexión de entrada NPTF (métrico) 19,05 mm
Presión 125 psi
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Altura (métrico) Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (métrico) Material Precio Cantidad y disponibilidad  
11723984
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
01508-25
306,3 mm Polipropileno
60.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11799938
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
01509-00
320,6mm Acrilonitrilo de estireno
189.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponible con sumidero azul construido con polipropileno relleno de talco o con un sumidero de acrilonitrilo de estireno (SAN) transparente y tapón de polipropileno relleno de talco.
  • La temperatura máxima es de 52 °C
  • La presión máxima es de 125 psi
  • Acepta todos los cartuchos tipo DOE
  • Sellado Buna N
  • Tomas NPT (hembra) de 34 "
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 10 GPM
Acepta todos los cartuchos tipo DOE.
125 psi
52°C
Carcasa de filtro
130,5 mm
10 pulg
19,05 mm
1 unidad
52°C
254 mm