Learn More
Cartucho de filtro de bloque de carbono de doble extremo abierto
Elimine los olores y sabores orgánicos, el cloro y los sedimentos con este filtro. Los cartuchos de filtro de bloque de carbono de doble extremo abierto Cole-Parmer&trade son ideales para aplicaciones de flujo bajo o muy variable.
Marca: Masterflex 01508-93
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Los cartuchos de bloque de carbono de larga duración tienen un filtro de carbono activo en polvo (PAC) adherido a poliolefina.
- Contiene aproximadamente 340 g (12 oz) de carbono.
- Tapas de extremo de PP y envolturas exteriores.
- Área de superficie de 204.380 m2 (2,2 millones de pies cuadrados).
- Temperatura máxima de 38 °C
- La presión diferencial máxima es de 150 psid
- Para un rendimiento óptimo, cambie los cartuchos a 25 psid
- No aprobado para uso residencial en el Estado de California.
Especificaciones
GPM 1 | |
0,5 μm | |
Filtro de carbono (PAC) | |
3,7 psi | |
82°C | |
Cartucho de filtro |
Carbono | |
10 pulg | |
Elimina sabores, olores, cloro y sedimentos | |
1 unidad | |
82°C | |
254 mm |