Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho doble, esmerilado
Para una unión rígida y autoportante.
Marca:  DWK Life Sciences 286174407
Detalles adicionales : Peso : 1.55100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921541
  • 246.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los núcleos dobles DURAN™, esmerilados, son un tipo antiguo y menos común de diseño de conformidad con la forma D de la norma DIN 12249. Su principal propósito es ahorrar material.
  • De conformidad con la forma D de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • El artículo de vidrio con dos núcleos permite ahorrar material
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
25/Paq.
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
26 mm
2 mm