Learn More
LMS™ Double Glazed Door for Cooled Incubator
LMS™ Cooled Incubators come with a wide range of factory-fitted optional accessories and other extras to cater for individual requirements and even more operational flexibility.
Marca:  LMS™ DG14
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11877562
  • 721.73€ / cada uno
Fecha estimada de envío
21-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Puerta de vidrio doble
  • Alternativa opcional instalada en fábrica para las ncubadoras refrigeradas modelo 200 o 210 LMS™
  • Proporciona una visibilidad total del contenido de la incubadora
  • El intervalo de temperatura de la incubadora se ajusta de 0 °C a + 50 °C si se seleccionan estas puertas de vidrio
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Especificaciones
Puerta exterior de vidrio
Incubadoras refrigeradas de 135 l, modelo 210 LMS™
2 años
Accesorio, puerta de doble acristalamiento