Learn More
Bromuro de domifeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Domiphen bromide is employed as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It is used as a quaternary ammonium cation with cationic surfactant properties. Further, it is used as an antiseptic and an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de domifeno se emplea como catalizador de transferencia de fase en química sintética. Se utiliza como catión cuaternario de amonio con propiedades tensioactivas catiónicas. Además, se usa como un antiséptico y como principio activo farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, acetato de etilo, cloroformo y agua. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El bromuro de domifeno se emplea como catalizador de transferencia de fase en química sintética. Se utiliza como catión cuaternario de amonio con propiedades tensioactivas catiónicas. Además, se usa como un antiséptico y como principio activo farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, acetato de etilo, cloroformo y agua. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Domiphen bromide |
Punto de fusión | 117°C to 118°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3922742 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,3415 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,chloroform and water. Slightly soluble in benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.48 |
Porcentaje de pureza | 97% |