missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dolomite, naturally occurring mineral, grains, ≈0.06 to 0.19 in., Alfa Aesar™

Used for grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals. It is also used in chemical research as intermediates.

Marca:  Alfa Aesar 042526.03

Detalles adicionales : CAS : 12001-27-3 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11319108

  • 23.90€ / 1 g


Stock EU 1
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

12001-27-3
CaMg(CO3)2
MFCD03613593

Especificaciones

Dolomite
1g
CaMg(CO3)2
184.40
Glass bottle
12001-27-3
MFCD03613593
Videos
SDS