Learn More
Ácido sulfónico dodecilbenceno, mezcla de isómeros C10-C13, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-124489
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
85536-14-7
MFCD00066677
dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
85536-14-7
MFCD00066677
dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dodecylbenzene sulfonic acid
Nombre de nota Mixture of C10-C13 Isomers
Punto de fusión -10.0°C
Color Marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 315.0°C
Temperatura de inflamación 210°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Índice de refracción 1.5035 to 1.5065
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viscosidad 2400 mPa.s
Porcentaje de pureza ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.