Learn More
Dicloruro de dodecanodioilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-124414
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4834-98-4
C12H20Cl2O2
267.2
MFCD00012243
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
2733242
dicloruro de dodecanodioilo
C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4834-98-4
C12H20Cl2O2
267.2
MFCD00012243
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
2733242
dicloruro de dodecanodioilo
C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dodecanedioyl dichloride
Nombre de nota 98%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 140°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO(CH2)10COCl
Índice de refracción 1.4670 to 1.469
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido