Learn More
Dodecacarboniltrirutenio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dodecacarbonyltriruthenium |
Punto de fusión | ∼150°C (decomposition) |
Color | Naranja |
Fórmula lineal | Ru3(CO)12 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3466 |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 639.33 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Forma física | cristalino/a/s |