Learn More
Dodecacarboniltrirutenio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048427
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
15243-33-1
C12O12Ru3
639.33
MFCD00011209
NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Ruthenium carbonyl; Triruthenium dodecacarbonyl
cyclotriruthenium; dodecakis(methanidylidyneoxidanium)
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
15243-33-1
C12O12Ru3
639.33
MFCD00011209
NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Ruthenium carbonyl; Triruthenium dodecacarbonyl
cyclotriruthenium; dodecakis(methanidylidyneoxidanium)
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Carbonilo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dodecacarbonyltriruthenium
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Color Naranja
Fórmula lineal Ru3(CO)12
Cantidad 1 g
Número UN UN3466
Información de solubilidad Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s