Learn More
Triiron dodecacarbonil, 96 % (peso seco), estabilizado con 5-10 % de metanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049152
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
17685-52-8
MFCD00135617
triiron dodecarbonyl
17685-52-8
MFCD00135617
triiron dodecarbonyl
Agente reductor (reduce n.º2), catalizador para la trimerización de alquinos
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dodecacarbonyltriiron
Nombre de nota Stabilized with 5 to 10% methanol
Punto de fusión 140°C (decomposition)
Color Negro
Densidad 2.00 g/mL
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Fórmula lineal Fe3(CO)12
Cantidad 2 g
Número UN UN3179
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in non polar organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.67
Porcentaje de pureza 96%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dodecacarbonyltriiron, Methanol