Learn More
Docosanoic Acid Methyl Ester, TRC
Product Code. 30136833
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30136833 5 g 5g
17949544 10 g 10g
17960085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30136833 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD6788605G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-77-1
Molecular Formula C23 H46 O2
Molecular Weight (g/mol) 354.61
Synonym Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
IUPAC Name methyl docosanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Formula Weight 354.3498
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Behenic Acid Methylester
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.