Learn More
Ácido docosanoico, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778489
34.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Botella de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-85-6
C22H44O2
340.58
MFCD00002807
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
8215
CHEBI:28941
ácido docosanoico
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-85-6
C22H44O2
340.58
MFCD00002807
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
8215
CHEBI:28941
ácido docosanoico
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Docosanoic acid
Punto de fusión 80.0°C to 82.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 306.0°C (60.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 02, 391
Índice Merck 15, 1022
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.58
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino