Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100
Incorpora resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados.
Marca: Thermo Scientific™ 088764
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
Utilice la resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados con las columnas de oligonucleótidos Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
- Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
Especificaciones
Columna preparativa, estándar | |
1,5 mL/min | |
4000 psi (275 bar) | |
De 2 a 12,5 | |
90°C | |
DNAPac | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
9 mm | |
50 mm | |
13 μm | |
No poroso | |
Amonio cuaternario | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.