Learn More
DNAJC15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DNAJC15 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815544
|
Proteintech
16063-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805544
|
Proteintech
16063-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DNAJC15 is a negative regulator of the mitochondrial respiratory chain. It prevents mitochondrial hyperpolarization state and restricts mitochondrial generation of ATP. It acts as an import component of the TIM23 translocase complex. It stimulates the ATPase activity of HSPA9.Especificaciones
DNAJC15 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q78YY6, Q9Y5T4 | |
290370, 29103, 66148 | |
DNAJC15 Fusion Protein Ag8911 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJC15 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJC15, DNAJD1, HSD18, MCJ | |
Dnajc15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |