Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, sin glutamina
DMEM/F-12, sin glutamina
Marca: Gibco™ 21331046
193.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52500kg
Descripción
El medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.DMEM/F-12 Gibco™ es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.
Uso del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10% de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio DMEM/F-12, 500 ml, forma líquida, con rojo fenol, piruvato sódico, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para el cultivo de células de mamífero | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De 2 a 8 °C | |
Líquido | |
Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
Cultivo de células de mamíferos | |
10 x 500 mL |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.