Learn More
DLL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno DLL3
Concentración 0.37 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824105
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25535-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16814105
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25535-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Delta-like protein 3 is a ligand for the Notch signaling pathway. It inhibits primary neurogenesis. DLL3 plays a role in the formation of somite boundaries during segmentation of the paraxial mesoderm. Defects in DLL3 are the cause of Spondylocostal dysostosis autosomal recessive type 1 (SCDO1). Mutations in DLL3 gene cause truncal shortening relative to their limbs, which leads to abdominal protrusion, abnormal spinal curvature and sometimes a plagiocephaly-torticollis sequence. It may be required to divert neurons along a specific differentiation pathway.
Especificaciones
Especificaciones
DLL3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O88516, Q9NYJ7
10683, 13389
DLL3 Fusion Protein Ag21965
Primary
-20°C
DLL3
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
delta like 3 (Drosophila), Delta like protein 3, Delta3, DLL3, Drosophila Delta homolog 3, SCDO1
DLL3
IgG
Antigen Affinity Chromatography