Learn More
DLG5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DLG5 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814974
|
Proteintech
15687-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16804974
|
Proteintech
15687-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
May play a role at the plasma membrane in the maintece of the structure of epithelial cells and in the transmission of extracellular signals to the membrane and cytoskeleton.Especificaciones
DLG5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
E9Q9R9, Q8TDM6 | |
71228, 9231 | |
DLG5 Fusion Protein Ag8194 | |
Primary | |
-20°C | |
DLG5 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Discs large protein P dlg, Disks large homolog 5, DLG5, KIAA0583, LP DLG, P DLG5, PDLG, Placenta and prostate DLG | |
Dlg5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |