missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLG5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 15687-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814974

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

May play a role at the plasma membrane in the maintece of the structure of epithelial cells and in the transmission of extracellular signals to the membrane and cytoskeleton.
Especificaciones

Especificaciones

DLG5
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E9Q9R9, Q8TDM6
Discs large protein P dlg, Disks large homolog 5, DLG5, KIAA0583, LP DLG, P DLG5, PDLG, Placenta and prostate DLG
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
71228, 9231
Western Blot
Unconjugated
DLG5
Liquid
Dlg5
DLG5 Fusion Protein Ag8194
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados