Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tirosina, 99 %
Catalog Number p-210039
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
556-03-6
C9H11NO3
181.19
MFCD00063074
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
1153
CHEBI:18186
Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
556-03-6
C9H11NO3
181.19
MFCD00063074
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
1153
CHEBI:18186
Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Tyrosine
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 621
Índice Merck 14, 9839
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Tyrosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.