Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-treonina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-treonina se utiliza como un aminoácido esencial polar. Sirve como precursor de la glicina, además de utilizarse en la biosíntesis de proteínas. Además, se utiliza para la investigación bioquímica. Además de esto, se utiliza como un potenciador de la nutrición.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La DL-treonina se utiliza como un aminoácido esencial polar. Sirve como precursor de la glicina, además de utilizarse en la biosíntesis de proteínas. Además, se utiliza para la investigación bioquímica. Además de esto, se utiliza como un potenciador de la nutrición.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Threonine |
Punto de fusión | ∼244°C (decomposition) |
Beilstein | 1721647 |
Índice Merck | 14,9380 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 25 g |