Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-selenometionina, 99+ %
Catalog Number 10450511
345.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1464-42-2
C5H11NO2Se
196.12
MFCD00063089
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionine
15103
CHEBI:27585
2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
C[Se]CCC(N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1464-42-2
C5H11NO2Se
196.12
MFCD00063089
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionine
15103
CHEBI:27585
2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
C[Se]CCC(N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Selenomethionine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 265.0°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Olor Faint Smelling
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Cantidad 2.5 g
Índice Merck 15, 8578
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo reluciente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Selenomethionine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.