Learn More
Ácido DL-fenilsuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Phenylsuccinic acid |
Punto de fusión | 166°C to 169°C |
Color | Crema blanquecino |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HO2CCH2CH(C6H5)CO2H |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 09, 865 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton and alcohols |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Phenylsuccinic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.