Learn More
Dl-fenilglicinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055370
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7568-92-5
C8H11NO
137.18
MFCD00130145
IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
92466
2-amino-2-feniletanol
NC(CO)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7568-92-5
C8H11NO
137.18
MFCD00130145
IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
92466
2-amino-2-feniletanol
NC(CO)C1=CC=CC=C1
A chiral arylalkylamine used as organocatalysts. Used in the synthesis of chiral diamines also in determination of chiral recognition properties of novel fluorescent chemosensors for amino acid. an efficient and practical synthesis of l-. alpha.-amino acids using (r)-phenylglycinol as a chiral auxiliary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una arilalquilamina quiral utilizada como organocatalizador. Utilizada en la síntesis de diaminas quirales y también en la determinación de las propiedades de reconocimiento quiral de nuevos quimiosensores fluorescentes para aminoácidos. Una síntesis eficiente y práctica de l-alfa-aminoácidos usando (r)-fenilglicinol como auxiliar quiral.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Phenylglycinol
Punto de fusión 49°C to 53°C
Color Blanco
Beilstein 971219
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 5 g
Forma física Sólido