Learn More
DL-Phenylalanine, 99%, ACROS Organics™
DL-Phenylalanine, 99%, C9H11NO2, CAS Number-150-30-1, 2-amino-3-phenylpropionic acid, alanine, phenyl-, dl, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, dl-3-phenylalanine, dlpa, dl-phenylalanine, h-dl-phe-oh, phenylalanin, phenylalanine, phenylalanine, dl, 100g, 14,498, CHEBI:28044, White, 205-756-7, 165.19
23.70€ - 225.60€
CAS 150-30-1
Fórmula molecular C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10793541
SDS Ver documentos
Acros Organics
164570250
25g Plastic bottle 23.70€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
10357340
SDS Ver documentos
Acros Organics
164571000
100g Plastic bottle 63.40€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
11915341
SDS Ver documentos
Acros Organics
164575000
500g Plastic Bottle 225.60€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
150-30-1
165.19
dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
CHEBI:28044
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)N
C9H11NO2
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
994
2-amino-3-phenylpropanoic acid
Especificaciones
DL-Phenylalanine
0.3% (105°C, 2 hrs) max.
0.3% max.
266.0°C
150-30-1
C9H11NO2
14,498
dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-phenylpropanoic acid
994
165.19
99%
Authentic
Plastic bottle
White
25g
99%
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
15,7382
Solubility in water: 14.11g/L (25°C)
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)N
165.19
CHEBI:28044
Powder