Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-fenilalanina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
DL-Phenylalanine is used to relieve cases of minor depression and other mood issues as well as and physical discomforts and pain. It is also used in acupuncture anesthesia, alcohol withdrawal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-fenilalanina se utiliza para aliviar casos de depresión menor y otros problemas de ánimo, así como molestias físicas y dolor. También se utiliza en anestesia por acupuntura, abstinencia de alcohol.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter etílico, benceno.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
La DL-fenilalanina se utiliza para aliviar casos de depresión menor y otros problemas de ánimo, así como molestias físicas y dolor. También se utiliza en anestesia por acupuntura, abstinencia de alcohol.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter etílico, benceno.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Phenylalanine |
Punto de fusión | ∼266°C (decomposition) |
Beilstein | 1910407 |
Índice Merck | 14,7271 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethyl ether,benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.19 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 25 g |