missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ DL-o-Tyrosine, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ 044541.01

Detalles adicionales : CAS : 2370-61-8 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 0.25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11495290

  • 86.70€ / 0.25 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

2370-61-8
181.191
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
91482
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)O
C9H11NO3
MFCD00021725
dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid

Especificación

DL-o-Tyrosine
C9H11NO3
2805789
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
91482
Powder
~256°C (decomposition)
2370-61-8
MFCD00021725
dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)O
181.191
181.19
98%
0.25g
Videos
SDS