Learn More
DL-N-Benzoil-2-metilserina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-64307
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
7508-82-9
C11H13NO4
223.23
MFCD01863306
FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
7167581
ácido (2S)-2-benzamido-3-hidroxi-2-metilpropanoico
CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
7508-82-9
C11H13NO4
223.23
MFCD01863306
FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
7167581
ácido (2S)-2-benzamido-3-hidroxi-2-metilpropanoico
CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-N-Benzoyl-2-methylserine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 153.0°C to 159.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino