Learn More
DL-Leucine, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 172132500
Detalles adicionales : CAS : 328-39-2 Peso : 0.30000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012230
  • 197.00€ / 250 g
Envío estimado: 11-11-2021
328-39-2
131.175
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
857
Ácido 2-amino-4-metilpentanoico
C6H13NO2
MFCD00063087
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
CHEBI:25017
CC(C)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
DL-Leucine
328-39-2
20ppm max.
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
MFCD00063087
0.3% max.
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Ácido 2-amino-4-metilpentanoico
857
131.17
99.0 to 101.0% (on dry substance)
Blanco
99+%
99+%
C6H13NO2
Authentic
04, 447
14, 5451
Frasco de plástico
CC(C)CC(C(=O)O)N
131.175
CHEBI:25017
Polvo cristalino fino
0.1% max.
250g
Videos
SDS Documentos
Certificados