Learn More
DL-Lactide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
DL-Lactide se utiliza para producir 2ácido hidroxi propiónico 1-(1-fenil-etoxicarbonil)-etil éster. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Está involucrado en la alcohólisis enzimática para producir tanto alquilo (R)-lactatos y alquilo (S,S)-lactylactatos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
DL-Lactide se utiliza para producir 2ácido hidroxi propiónico 1-(1-fenil-etoxicarbonil)-etil éster. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Está involucrado en la alcohólisis enzimática para producir tanto alquilo (R)-lactatos y alquilo (S,S)-lactylactatos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Lactide |
Punto de fusión | 122°C to 126°C |
Punto de ebullición | 138°C to 142°C (8 mmHg) |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 82121 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.13 |
Porcentaje de pureza | 99% |