Learn More
DL-Lactic Acid (90%), TRC
Product Code. 30138078
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
Unit Size:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30138078 100 g 100g
30132466 500 g 500g
30005784 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30138078 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL113490100G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-21-5
Molecular Formula C3 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Synonym Lactic acid, Propanoic acid, 2-hydroxy-, Lactic acid (7CI,8CI), 2-Hydroxypropanoic acid, (RS)-2-Hydroxypropanoic acid, (±)-Lactic acid, 2-Hydroxy-2-methylacetic acid, 2-Hydroxypropionic acid, Biolac, Chem-Cast, DL-Lactic acid, E 270, HiPure 88, Kiwilustre, Lurex, Masashino Lactic acid 90F, Milk acid, Musashino lactate 50F, NSC 367919, Purac 55, Purac 60, Purac FCC 80, Purac FCC 88, Purac HS 100, Purac HS 50, Purac HS 88, Tonsillosan, dl-Lactic acid, α-Hydroxypropanoic acid, α-Hydroxypropionic acid
IUPAC Name 2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(O)C(=O)O
Specifica
InChI Formula InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight 90.0317
Quantity 100 g
Chemical Name or Material DL-Lactic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.