Learn More
DL-Etil 2-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10399313
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
535-11-5
C5H9BrO2
181.03
MFCD00000144
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
79040
etil 2-bromopropanoato
CCOC(=O)C(C)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
535-11-5
C5H9BrO2
181.03
MFCD00000144
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
79040
etil 2-bromopropanoato
CCOC(=O)C(C)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Ethyl 2-bromopropionate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3940g/mL
Punto de ebullición 156°C to 160°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4450 to 1.447
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,255
Índice Merck 15,3827
Gravedad específica 1.394
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido